Ethyl 3-bromo-4-hydroxy-5-nitrobenzoate
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR111201-1G OR111201-5G
APOSOR111201-1GEA 105 EUR
APOSOR111201-1G APOSOR111201-5G
Ethyl 3-bromo-4-hydroxy-5-nitrobenzoate
Ethyl 3-bromo-4-hydroxy-5-nitrobenzoate
Formel: C₉H₈BrNO₅
Molecular Weight: 290,068 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD22383758
CAS-Nummer: 141778-85-0