1-(1-Adamantyl)ethanol
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR111208-10G OR111208-1G OR111208-5G
APOSOR111208-10GEA 0 EUR
APOSOR111208-10G APOSOR111208-1G APOSOR111208-5G
1-(1-Adamantyl)ethanol
1-(1-Adamantyl)ethanol
Formel: C₁₂H₂₀O
Molecular Weight: 180,287 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD01321095
CAS-Nummer: 26750-08-3