Ethyl 2,3-dihydro-1-benzofuran-5-ylacetate
Lieferant: Apollo Scientific
OR111225-1G OR111225-5G
APOSOR111225-1GEA 0 EUR
APOSOR111225-1G APOSOR111225-5G
Ethyl 2,3-dihydro-1-benzofuran-5-ylacetate
Ethyl 2,3-dihydro-1-benzofuran-5-ylacetate
Formel: C₁₂H₁₄O₃
Molecular Weight: 206.238 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD11976475
CAS-Nummer: 69999-18-4