4-Azepan-1-ylbenzonitrile
Lieferant: Apollo Scientific
OR111240-10G OR111240-1G OR111240-5G
APOSOR111240-10GEA 0 EUR
APOSOR111240-10G APOSOR111240-1G APOSOR111240-5G
4-Azepan-1-ylbenzonitrile
4-Azepan-1-ylbenzonitrile
Formel: C₁₃H₁₆N₂
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD11038470
CAS-Nummer: 162377-67-5