Ethyl 4-iodo-5-methylisoxazole-3-carboxylate
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR111318-1G
OR111318-250MG
APOSOR111318-1GEA
226
EUR
APOSOR111318-1G
APOSOR111318-250MG
Ethyl 4-iodo-5-methylisoxazole-3-carboxylate
Ethyl 4-iodo-5-methylisoxazole-3-carboxylate
Formel:
C₇H₈INO₃ Molecular Weight: 281.048 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD28992249 CAS-Nummer: 1356600-24-2 |