3,4-Dichlorobenzyl iodide
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
OR111348-1G OR111348-5G
APOSOR111348-1GEA 122 EUR
APOSOR111348-1G APOSOR111348-5G
3,4-Dichlorobenzyl iodide
3,4-Dichlorobenzyl iodide
Formel: C₇H₅Cl₂I
Molecular Weight: 286,925 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD06410705
CAS-Nummer: 142523-67-9
UN: 2811
ADR: 6.1,III