3-Chloro-1-benzothiophene-2-carbonitrile
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR111356-1G OR111356-5G OR111356-250MG
APOSOR111356-1GEA 209 EUR
APOSOR111356-1G APOSOR111356-5G APOSOR111356-250MG
3-Chloro-1-benzothiophene-2-carbonitrile
3-Chloro-1-benzothiophene-2-carbonitrile
Formel: C₉H₄ClNS
Molecular Weight: 193.653 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00631175
CAS-Nummer: 28989-29-9