2-(4-(Chlorosulphonyl)phenoxy)acetic acid
Lieferant: Apollo Scientific
OR111369-10G OR111369-1G OR111369-5G
APOSOR111369-10GEA 0 EUR
APOSOR111369-10G APOSOR111369-1G APOSOR111369-5G
2-(4-(Chlorosulphonyl)phenoxy)acetic acid
2-(4-(Chlorosulphonyl)phenoxy)acetic acid
Formel: C₈H₇ClO₅S
Molecular Weight: 250,656 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD09947771
CAS-Nummer: 17641-39-3