4-Methoxy-2,3,6-trimethylbenzenesulphonamide
Lieferant: Apollo Scientific
OR111377-1G OR111377-5G
APOSOR111377-1GEA 0 EUR
APOSOR111377-1G APOSOR111377-5G
4-Methoxy-2,3,6-trimethylbenzenesulphonamide
4-Methoxy-2,3,6-trimethylbenzenesulphonamide
Formel: C₁₀H₁₅NO₃S
Molecular Weight: 229,296 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD30481151
CAS-Nummer: 316831-31-9