Ethyl 3-amino-7-methoxy-1-benzofuran-2-carboxylate
Lieferant: Apollo Scientific
OR111382-1G OR111382-5G
APOSOR111382-1GEA 226 EUR
APOSOR111382-1G APOSOR111382-5G
Ethyl 3-amino-7-methoxy-1-benzofuran-2-carboxylate
Ethyl 3-amino-7-methoxy-1-benzofuran-2-carboxylate
Formel: C₁₂H₁₃NO₄
Molecular Weight: 235.236 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD20526241
CAS-Nummer: 1351479-14-5