Sodium (1Z)-2-(dimethoxymethyl)-3-methoxy-3-oxoprop-1-en-1-olate
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR111383-1G
APOSOR111383-1GEA
618
EUR
APOSOR111383-1G
Sodium (1Z)-2-(dimethoxymethyl)-3-methoxy-3-oxoprop-1-en-1-olate
Sodium (1Z)-2-(dimethoxymethyl)-3-methoxy-3-oxoprop-1-en-1-olate
Formel:
C₇H₁₁O₅·Na Molecular Weight: 198,149 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD28347677 CAS-Nummer: 927806-95-9 |