5-Methoxy-1-methyl-1H-indole
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR111390-10G OR111390-1G OR111390-5G
APOSOR111390-10GEA 464 EUR
APOSOR111390-10G APOSOR111390-1G APOSOR111390-5G
5-Methoxy-1-methyl-1H-indole
5-Methoxy-1-methyl-1H-indole
Formel: C₁₀H₁₁NO
Molecular Weight: 161,2 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD05863250
CAS-Nummer: 2521-13-3