2-Chloro-1-(chloromethyl)-3,4-dimethoxybenzene
Lieferant: Apollo Scientific
OR111435-1G OR111435-5G OR111435-250MG
APOSOR111435-1GEA 155 EUR
APOSOR111435-1G APOSOR111435-5G APOSOR111435-250MG
2-Chloro-1-(chloromethyl)-3,4-dimethoxybenzene
2-Chloro-1-(chloromethyl)-3,4-dimethoxybenzene
Formel: C₉H₁₀Cl₂O₂
Molecular Weight: 221.08 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD18850385
CAS-Nummer: 93983-14-3
UN: 3261
ADR: 8 III
Bestellen
TECHNISCHE DATEN
Environmentally Preferable