(2-Chloro-3,4-dimethoxyphenyl)acetonitrile
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: 2-(2-Chloro-3,4-dimethoxyphenyl)acetonitrile
OR111436-10G OR111436-1G OR111436-5G
APOSOR111436-10GEA 0 EUR
APOSOR111436-10G APOSOR111436-1G APOSOR111436-5G
(2-Chloro-3,4-dimethoxyphenyl)acetonitrile
(2-Chloro-3,4-dimethoxyphenyl)acetonitrile
Formel: C₁₀H₁₀ClNO₂
Molecular Weight: 211,645 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD13516980
CAS-Nummer: 7537-07-7