Methyl (4-chlorophenyl)(hydroxy)acetate
Lieferant: Apollo Scientific
OR111455-1G
OR111455-250MG
APOSOR111455-1GEA
306
EUR
APOSOR111455-1G
APOSOR111455-250MG
Methyl (4-chlorophenyl)(hydroxy)acetate
Methyl (4-chlorophenyl)(hydroxy)acetate
Formel:
C₉H₉ClO₃ Molecular Weight: 200.619 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD16693822 CAS-Nummer: 13305-19-6 |