Imidazo[1,2-a]pyridine-6-carbonitrile hydrochloride
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR111553-1G OR111553-250MG
APOSOR111553-1GEA 24.8 EUR
APOSOR111553-1G APOSOR111553-250MG
Imidazo[1,2-a]pyridine-6-carbonitrile hydrochloride
Imidazo[1,2-a]pyridine-6-carbonitrile hydrochloride
Formel: C₈H₅N₃·ClH
Molecular Weight: 179,606 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD31629942
CAS-Nummer: 1934299-50-9