tert-Butyl 2-cyclobutylhydrazinecarboxylate
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR111575-1G OR111575-250MG
APOSOR111575-1GEA 284 EUR
APOSOR111575-1G APOSOR111575-250MG
tert-Butyl 2-cyclobutylhydrazinecarboxylate
tert-Butyl 2-cyclobutylhydrazinecarboxylate
Formel: C₉H₁₈N₂O₂
Molecular Weight: 186.251 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD09991871
CAS-Nummer: 959137-72-5
Bestellen
TECHNISCHE DATEN
Environmentally Preferable