(3-Bromo-4-hydroxy-5-nitrophenyl)acetic acid
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR111578-1G OR111578-250MG OR111578-5G
APOSOR111578-1GEA 522 EUR
APOSOR111578-1G APOSOR111578-250MG APOSOR111578-5G
(3-Bromo-4-hydroxy-5-nitrophenyl)acetic acid
(3-Bromo-4-hydroxy-5-nitrophenyl)acetic acid
Formel: C₈H₆BrNO₅
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD32066834
CAS-Nummer: 38694-44-9