Ethyl 4-bromo-1-tert-butyl-5-methyl-1H-pyrazole-3-carboxylate
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR111579-1G OR111579-250MG OR111579-5G
APOSOR111579-1GEA 91.5 EUR
APOSOR111579-1G APOSOR111579-250MG APOSOR111579-5G
Ethyl 4-bromo-1-tert-butyl-5-methyl-1H-pyrazole-3-carboxylate
Ethyl 4-bromo-1-tert-butyl-5-methyl-1H-pyrazole-3-carboxylate
Formel: C₁₁H₁₇BrN₂O₂
Molecular Weight: 289,169 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD32066836
CAS-Nummer: 2391987-03-2