4-Bromo-1-tert-butyl-5-methyl-1H-pyrazole-3-carboxylic acid
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR111580-1G OR111580-250MG
APOSOR111580-1GEA 114 EUR
APOSOR111580-1G APOSOR111580-250MG
4-Bromo-1-tert-butyl-5-methyl-1H-pyrazole-3-carboxylic acid
4-Bromo-1-tert-butyl-5-methyl-1H-pyrazole-3-carboxylic acid
Formel: C₉H₁₃BrN₂O₂
Molecular Weight: 261.116 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD32066835
CAS-Nummer: 2391987-04-3