Ethyl (4-chloro-2-cyclohexylphenoxy)acetate
Lieferant: Apollo Scientific
OR111585-1G OR111585-5G
APOSOR111585-1GEA 248 EUR
APOSOR111585-1G APOSOR111585-5G
Ethyl (4-chloro-2-cyclohexylphenoxy)acetate
Ethyl (4-chloro-2-cyclohexylphenoxy)acetate
Formel: C₁₆H₂₁ClO₃
Molecular Weight: 296,789 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD13631000
CAS-Nummer: 1011486-37-5