7-Iodo-1-benzofuran
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR111589-1G OR111589-250MG
APOSOR111589-1GEA 0 EUR
APOSOR111589-1G APOSOR111589-250MG
7-Iodo-1-benzofuran
7-Iodo-1-benzofuran
Formel: C₈H₅IO
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD20259048
CAS-Nummer: 1388049-96-4