Ethyl (4-bromo-2-cyanophenoxy)acetate
Lieferant: Apollo Scientific
OR111594-1G OR111594-5G
APOSOR111594-1GEA 125 EUR
APOSOR111594-1G APOSOR111594-5G
Ethyl (4-bromo-2-cyanophenoxy)acetate
Ethyl (4-bromo-2-cyanophenoxy)acetate
Formel: C₁₁H₁₀BrNO₃
Molecular Weight: 284,106 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00454355
CAS-Nummer: 328009-03-6