2,4-Dichloro-3,5-dimethylphenyl acetate
Lieferant: Apollo Scientific
OR111602-1G
OR111602-5G
APOSOR111602-1GEA
0
EUR
APOSOR111602-1G
APOSOR111602-5G
2,4-Dichloro-3,5-dimethylphenyl acetate
2,4-Dichloro-3,5-dimethylphenyl acetate
Formel:
C₁₀H₁₀Cl₂O₂ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD08273809 CAS-Nummer: 99421-62-2 |