Ethyl 3-amino-7-bromo-5-chloro-1-benzofuran-2-carboxylate
Lieferant: Apollo Scientific
OR111613-1G OR111613-250MG
APOSOR111613-1GEA 314 EUR
APOSOR111613-1G APOSOR111613-250MG
Ethyl 3-amino-7-bromo-5-chloro-1-benzofuran-2-carboxylate
Ethyl 3-amino-7-bromo-5-chloro-1-benzofuran-2-carboxylate
Formel: C₁₁H₉BrClNO₃
Molecular Weight: 318.551 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD21609336
CAS-Nummer: 2183997-56-8