5-Bromo-2,4-dichlorobenzyl alcohol
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: (5-Bromo-2,4-dichlorophenyl)methanol
OR111619-1G OR111619-250MG
APOSOR111619-1GEA 364 EUR
APOSOR111619-1G APOSOR111619-250MG
5-Bromo-2,4-dichlorobenzyl alcohol
5-Bromo-2,4-dichlorobenzyl alcohol
Formel: C₇H₅BrCl₂O
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD28737839
CAS-Nummer: 1805023-63-5