Methyl 5-bromo-4-methylthiophene-2-carboxylate 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: Methyl 5-bromo-4-methyl-2-thenoate, 5-Bromo-2-(methoxycarbonyl)-4-methylthiophene
OR11283-1G OR11283-250MG OR11283-5G
APOSOR11283-1GEA 89.9 EUR
APOSOR11283-1G APOSOR11283-250MG APOSOR11283-5G
Methyl 5-bromo-4-methylthiophene-2-carboxylate 98%
Methyl 5-bromo-4-methylthiophene-2-carboxylate
Formel: C₇H₇BrO₂S
Molecular Weight: 235,098 g/mol
Schmelzpunkt: 39…40 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD04038959
CAS-Nummer: 54796-47-3