4-Chloro-4'-iodobiphenyl
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
OR11356-1G OR11356-250MG
APOSOR11356-1GEA 140 EUR
APOSOR11356-1G APOSOR11356-250MG
4-Chloro-4'-iodobiphenyl
4-Chloro-4'-iodobiphenyl
Formel: C₁₂H₈ClI
Molecular Weight: 314.549 g/mol
Schmelzpunkt: 147…148 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD03931233
CAS-Nummer: 60200-91-1