4-Iodo-4'-methyldiphenyl ether
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 4-(4-Iodophenoxy)toluene, 1-Iodo-4-(4-methylphenoxy)benzene
OR11364-1G OR11364-250MG
APOSOR11364-1GEA 386 EUR
APOSOR11364-1G APOSOR11364-250MG
4-Iodo-4'-methyldiphenyl ether
4-Iodo-4'-methyldiphenyl ether
Formel: C₁₃H₁₁IO
Molecular Weight: 310,13 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD06796301
CAS-Nummer: 1017793-91-7