Propane-1-sulphonamide 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 1-(Sulphamoyl)propane
OR11393-5G OR11393-10G
APOSOR11393-5GEA 98.6 EUR
APOSOR11393-5G APOSOR11393-10G
Propane-1-sulphonamide 97%
Propane-1-sulphonamide
Formel: C₃H₉NO₂S
Schmelzpunkt: 51…52 °C
Lagertemperatur: Gefrierschrank
MDL: MFCD03550611
CAS-Nummer: 24243-71-8