tert-Butyl 4-bromobutanoate 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: tert-Butyl 4-bromobutyrate
OR11460-1G OR11460-25G OR11460-5G
APOSOR11460-1GEA 21.9 EUR
APOSOR11460-1G APOSOR11460-25G APOSOR11460-5G
tert-Butyl 4-bromobutanoate 95%
tert-Butyl 4-bromobutanoate
Formel: C₈H₁₅BrO₂
Molecular Weight: 223,107 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD02179416
CAS-Nummer: 110661-91-1