4-Chloro-6-(2-methyl-1H-imidazol-1-yl)pyrimidine 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
1-(6-Chloropyrimidin-4-yl)-2-methyl-1H-imidazole
OR11462-1G
OR11462-5G
APOSOR11462-1GEA
151
EUR
APOSOR11462-1G
APOSOR11462-5G
4-Chloro-6-(2-methyl-1H-imidazol-1-yl)pyrimidine 98%
4-Chloro-6-(2-methyl-1H-imidazol-1-yl)pyrimidine
Formel:
C₈H₇ClN₄ Molecular Weight: 194.621 g/mol Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD09475881 CAS-Nummer: 941294-31-1 |