4-Chloro-6-(1H-pyrazol-1-yl)pyrimidine 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 1-(6-Chloropyrimidin-4-yl)-1H-pyrazole
OR11468-1G OR11468-100MG
APOSOR11468-1GEA 174 EUR
APOSOR11468-1G APOSOR11468-100MG
4-Chloro-6-(1H-pyrazol-1-yl)pyrimidine 98%
4-Chloro-6-(1H-pyrazol-1-yl)pyrimidine
Formel: C₇H₅ClN₄
Molecular Weight: 180,594 g/mol
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00297274
CAS-Nummer: 114833-95-3