2-Chloro-6-(1H-pyrazol-1-yl)pyrazine 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR11510-5G
APOSOR11510-5GEA 49.3 EUR
APOSOR11510-5G
2-Chloro-6-(1H-pyrazol-1-yl)pyrazine 95%
2-Chloro-6-(1H-pyrazol-1-yl)pyrazine
Formel: C₇H₅ClN₄
Molecular Weight: 180,594 g/mol
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD09800958
CAS-Nummer: 642459-09-4