1H-Pyrrole-2-carboxamide
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 2-Carbamoyl-1H-pyrrole, 2-(Aminocarbonyl)-1H-pyrrole
OR11616-1G OR11616-5G
APOSOR11616-1GEA 179 EUR
APOSOR11616-1G APOSOR11616-5G
1H-Pyrrole-2-carboxamide
1H-Pyrrole-2-carboxamide
Formel: C₅H₆N₂O
Molecular Weight: 110.114 g/mol
Schmelzpunkt: 173…177 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00273121
CAS-Nummer: 4551-72-8