5-(Ethoxycarbonyl)-2-methoxybenzeneboronic acid 95%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
Ethyl 3-borono-4-methoxybenzoate, 5-(Ethoxycarbonyl)-2-methoxyphenylboronic acid, 2-Borono-4-(ethoxycarbonyl)anisole
OR11693-1G
OR11693-250MG
OR11693-5G
APOSOR11693-1GEA
177
EUR
APOSOR11693-1G
APOSOR11693-250MG
APOSOR11693-5G
5-(Ethoxycarbonyl)-2-methoxybenzeneboronic acid 95%
5-(Ethoxycarbonyl)-2-methoxybenzeneboronic acid
Formel:
C₁₀H₁₃BO₅ Molecular Weight: 224,018 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD09800892 CAS-Nummer: 957062-53-2 |