4-(3-Bromobenzoyl)morpholine
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: (3-Bromophenyl)(morpholin-4-yl))methanone
OR11927-1G OR11927-5G OR11927-25G
APOSOR11927-1GEA 88.6 EUR
APOSOR11927-1G APOSOR11927-5G APOSOR11927-25G
4-(3-Bromobenzoyl)morpholine
4-(3-Bromobenzoyl)morpholine
Formel: C₁₁H₁₂BrNO₂
Molecular Weight: 270,122 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00194119
CAS-Nummer: 153435-81-5