5-Bromo-2-hydrazino-3-nitropyridine
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR11958-1G OR11958-250MG
APOSOR11958-1GEA 105 EUR
APOSOR11958-1G APOSOR11958-250MG
5-Bromo-2-hydrazino-3-nitropyridine
5-Bromo-2-hydrazino-3-nitropyridine
Formel: C₅H₅BrN₄O₂
Molecular Weight: 233.023 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD09801053
CAS-Nummer: 15862-42-7