3-(Phenoxymethyl)benzeneboronic acid, pinacol ester
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR12237-1G OR12237-250MG
APOSOR12237-1GEA 464 EUR
APOSOR12237-1G APOSOR12237-250MG
3-(Phenoxymethyl)benzeneboronic acid, pinacol ester
3-(Phenoxymethyl)benzeneboronic acid, pinacol ester
Formel: C₁₉H₂₃BO₃
Schmelzpunkt: 76,5…77.5 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD09065022
CAS-Nummer: 912569-68-7
UN: 2811
ADR: 6.1,III