Lithium 2-[(4-methylpiperazin-1-yl)methyl]benzoate 90%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
[(4-Methylpiperazin-1-yl)methyl]benzoic acid lithium salt
OR12266-1G
OR12266-250MG
APOSOR12266-1GEA
371
EUR
APOSOR12266-1G
APOSOR12266-250MG
Lithium 2-[(4-methylpiperazin-1-yl)methyl]benzoate 90%
Lithium 2-[(4-methylpiperazin-1-yl)methyl]benzoate
Formel:
C₁₃H₁₇N₂O₂·Li Molecular Weight: 240.227 g/mol Schmelzpunkt: 337…348.5 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD09064954 CAS-Nummer: 915707-44-7 UN: 2811 ADR: 6.1 III |