4-[3-(Dimethylamino)propoxy]benzeneboronic acid, pinacol ester
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
N,N-Dimethyl-3-[4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)phenoxy]propylamine, 2-{4-[3-(Dimethylamino)propoxy]phenyl}-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, N,N-Dimethyl-3-(4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)phenoxy)propan-1-amine
OR12268-1G
OR12268-250MG
APOSOR12268-1GEA
126
EUR
APOSOR12268-1G
APOSOR12268-250MG
4-[3-(Dimethylamino)propoxy]benzeneboronic acid, pinacol ester
4-[3-(Dimethylamino)propoxy]benzeneboronic acid, pinacol ester
Formel:
C₁₇H₂₈BNO₃ Molecular Weight: 305.22 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD09702395 CAS-Nummer: 627899-90-5 UN: 3259 ADR: 8 III |