2-(4-Isocyanatophenyl)pyrimidine
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
4-(Pyrimidin-2-yl)phenyl isocyanate, 2-(4-Isocyanatophenyl)-1,3-diazine
OR12304-1G
OR12304-250MG
APOSOR12304-1GEA
285
EUR
APOSOR12304-1G
APOSOR12304-250MG
2-(4-Isocyanatophenyl)pyrimidine
2-(4-Isocyanatophenyl)pyrimidine
When melted, may contain small amount of sediment
Formel:
C₁₁H₇N₃O Molecular Weight: 197,193 g/mol Schmelzpunkt: 85…88 °C Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD09702380 CAS-Nummer: 216059-84-6 UN: 2811 ADR: 6.1,III |