2-Bromo-1-(5-methyl-3-phenyl-1,2-oxazol-4-yl)ethan-1-one
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 4-(Bromoacetyl)-5-methyl-3-phenyl-1,2-oxazole, [4-(Bromoacetyl)-5-methyl-1,2-oxazol-3-yl]benzene, 4-(Bromoacetyl)-5-methyl-3-phenylisoxazole
OR1233-1G OR1233-5G
APOSOR1233-1GEA 58 EUR
APOSOR1233-1G APOSOR1233-5G
2-Bromo-1-(5-methyl-3-phenyl-1,2-oxazol-4-yl)ethan-1-one
2-Bromo-1-(5-methyl-3-phenyl-1,2-oxazol-4-yl)ethan-1-one
Formel: C₁₂H₁₀BrNO₂
Molecular Weight: 280.117 g/mol
Schmelzpunkt: 46…50 °C
Flammpunkt: >110 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00173902
CAS-Nummer: 104777-39-1