4-[4-(Aminomethyl)piperidin-1-yl]thieno[3,2-d]pyrimidine 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
(1-Thieno[3,2-d]pyrimidin-4-ylpiperid-4-yl)methylamine
OR12375-1G
OR12375-250MG
APOSOR12375-1GEA
406
EUR
APOSOR12375-1G
APOSOR12375-250MG
4-[4-(Aminomethyl)piperidin-1-yl]thieno[3,2-d]pyrimidine 97%
4-[4-(Aminomethyl)piperidin-1-yl]thieno[3,2-d]pyrimidine
Formel:
C₁₂H₁₆N₄S Molecular Weight: 248.347 g/mol Schmelzpunkt: 63.5…72 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD09787494 CAS-Nummer: 937795-94-3 UN: 3259 ADR: 8 III |