3-(1-Methyl-1H-pyrazol-5-yl)benzoic acid 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 5-(3-Carboxyphenyl)-1-methyl-1H-pyrazole
OR12385-1G OR12385-250MG
APOSOR12385-1GEA 372 EUR
APOSOR12385-1G APOSOR12385-250MG
3-(1-Methyl-1H-pyrazol-5-yl)benzoic acid 97%
3-(1-Methyl-1H-pyrazol-5-yl)benzoic acid
Formel: C₁₁H₁₀N₂O₂
Molecular Weight: 202,209 g/mol
Schmelzpunkt: 138…140 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD09702398
CAS-Nummer: 628297-55-2
UN: 2811
ADR: 6.1,III