4-(Pyrimidin-2-yl)benzylamine 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyme: 2-[4-(Aminomethyl)phenyl]pyrimidine, [4-(Pyrimidin-2-yl)phenyl]methylamine
OR12413-1G OR12413-250MG
APOSOR12413-1GEA 694 EUR
APOSOR12413-1G APOSOR12413-250MG
4-(Pyrimidin-2-yl)benzylamine 95%
4-(Pyrimidin-2-yl)benzylamine
Formel: C₁₁H₁₁N₃
Molecular Weight: 185.225 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD09817489
CAS-Nummer: 885466-44-4
UN: 3259
ADR: 8 III