Methyl 4-hydroxyquinazoline-7-carboxylate 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 4-Hydroxy-7-(methoxycarbonyl)quinazoline, 4-Hydroxy-7-(methoxycarbonyl)-1,3-benzodiazine
OR12426-1G
APOSOR12426-1GEA 72.5 EUR
APOSOR12426-1G
Methyl 4-hydroxyquinazoline-7-carboxylate 97%
Methyl 4-hydroxyquinazoline-7-carboxylate
Formel: C₁₀H₈N₂O₃
Molecular Weight: 204,182 g/mol
Schmelzpunkt: 252…254 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00681283
CAS-Nummer: 313535-84-1