3-(1-Methyl-1H-pyrazol-5-yl)benzenesulphonyl chloride
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyme: 5-[3-(Chlorosulphonyl)phenyl]-1-methyl-1H-pyrazole
OR12427-250MG OR12427-1G
APOSOR12427-250MGEA 0 EUR
APOSOR12427-250MG APOSOR12427-1G
3-(1-Methyl-1H-pyrazol-5-yl)benzenesulphonyl chloride
3-(1-Methyl-1H-pyrazol-5-yl)benzenesulphonyl chloride
Formel: C₁₀H₉ClN₂O₂S
Molecular Weight: 256.709 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD09817501
CAS-Nummer: 941716-85-4
UN: 3261
ADR: 8 III