3-Bromo-4-(hydroxymethyl)thiophene 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
(4-Bromothien-3-yl)methanol, (4-Bromothiophen-3-yl)methanol
OR12445-1G
OR12445-250MG
APOSOR12445-1GEA
248
EUR
APOSOR12445-1G
APOSOR12445-250MG
3-Bromo-4-(hydroxymethyl)thiophene 97%
3-Bromo-4-(hydroxymethyl)thiophene
Formel:
C₅H₅BrOS Molecular Weight: 193,062 g/mol Schmelzpunkt: 53…53,5 °C Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD01859831 CAS-Nummer: 70260-05-8 UN: 2811 ADR: 6.1,III |