2-(2-Methylphenyl)pyrrolidine 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR12510-1G OR12510-5G
APOSOR12510-1GEA 0 EUR
APOSOR12510-1G APOSOR12510-5G
2-(2-Methylphenyl)pyrrolidine 95%
2-(2-Methylphenyl)pyrrolidine
Formel: C₁₁H₁₅N
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD02663451
CAS-Nummer: 129540-23-4